FAM-xtra CPG (500 A)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
6042 6041
AATB6042EA 1740 EUR InStock
AATB6042 AATB6041
FAM-xtra CPG (500 A)
FAM-xtra CPG
Fluorescein CPGs have traditionally been used to add the fluorescein label at the 3'-terminus.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité