Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-TAMRA alkyne, FastClick™

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC

AATB72863EA 255 EUR InStock
AATB72863
6-TAMRA alkyne, FastClick™
6-TAMRA alkyne
FastClick™ 6-TAMRA Alkyne contains both the moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and 6-TAMRA fluorophore (as the fluorescence tag) for developing 6-TAMRA-based fluorescent probes.

  • Stable for 24 months

Quality tested in-house

Attention: For Research Use Only


Formule: C28H25N3O4
MW: 467,52 g/mol
Numéro CAS: 1352649-44-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité