Biotin Alkyne, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB72901EA 255 EUR InStock
AATB72901
Biotin Alkyne, FastClick™
Biotin Alkyne
FastClick™ Biotin Alkyne contains both the CAG moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and biotin (as the detection tag) for developing biotin-based probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Formule: C₁₃H₁₉N₃O₂S
MW: 281,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD28385487
Numéro CAS: 773888-45-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité