Biotin azide, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB72801EA 0 EUR InStock
AATB72801
Biotin azide, FastClick™
Biotin azide
FastClick™ Biotin Azide contains both the CAG moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and biotin hapten (as the detection tag) for developing biotin-based probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité