Cy5 azide, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB72702EA 255 EUR InStock
AATB72702
Cy5 azide, FastClick™
Cy5 azide
FastClick™ Cy5 Azide contains both the CAG moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and Cy5 fluorophore (as the fluorescence tag) for developing Cy5-based fluorescent probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité