Digoxigenin (DIG) alkyne, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB72900EA 255 EUR InStock
AATB72900
Digoxigenin (DIG) alkyne, FastClick™
Digoxigenin (DIG) alkyne
FastClick™ Digoxigenin (DIG) Alkyne contains both the CAG moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and DIG hapten (as the detection tag) for developing DIG-based probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité