XFD405 azide, FastClick™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB72733EA 255 EUR InStock
AATB72733
XFD405 azide, FastClick™
XFD405 azide
FastClick™ XFD405 Azide contains both the CAG moiety of FastClick (for assisting click efficiency) and Alexa Fluor® 405 fluorophore (as the fluorescence tag) for developing Alexa Fluor® 405-based fluorescent probes.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité