iFluor® 510 succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB1424EA 297 EUR InStock
AATB1424
iFluor® 510 succinimidyl ester
iFluor® 510 succinimidyl ester
iFluor® 510 succinimidyl ester is the most convenient form of activated iFluor® 510 derivatives that can be used for labeling proteins such as antibodies.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité