iFluor® 790 alkyne
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB1365EA 297 EUR InStock
AATB1365
iFluor® 790 alkyne
iFluor® 790 alkyne
iFluor® 790 Alkyne readily reacts with biomolecules that contain an azido group.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité