iFluor® 830 acid
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB1382EA 297 EUR InStock
AATB1382
iFluor® 830 acid
iFluor® 830 acid
iFluor® 830 dye emission is a unique color for spectrum flow cytometry as it is well separated from commonly used far-red fluorophores such as Cy5, Cy7, or allophycocyanin (APC), facilitating multicolor analysis.
  • Stable for 12 months
<em>In vivo</em> fluorescence imaging uses a sensitive camera to detect the fluorescence emission from fluorophores in whole-body living small animals.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité