iFluor® Ultra 647 maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB71673EA 451 EUR InStock
AATB71673
iFluor® Ultra 647 maleimide
iFluor® Ultra 647 maleimide
iFluor® Ultra 647 is an exceptionally bright far-red fluorescent dye excitable by 594 nm or 633 nm laser lines, with a peak emission at 670 nm.
  • Stable for 12 months
The iFluor® Ultra series represents an enhancement of our established iFluor® dyes, optimized for antibody labeling in fluorescence imaging and flow cytometry.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité