mFluor™ UV540 SE
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB1645EA 412 EUR InStock
AATB1645
mFluor™ UV540 SE
mFluor™ UV540 SE
mFluor™ UV 540 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~350 nm and ~540 nm respectively.
  • Stable for 12 months
mFluor™ dyes are developed for multicolor flow cytometry-focused applications.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité