MitoDNA™ Red 610
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB22687EA 386 EUR InStock
AATB22687
MitoDNA™ Red 610
MitoDNA™ Red 610
MitoDNA™ Red 610 is a cell permeable dye that specifically stains mtDNA in live cells.
  • Stable for 24 months
There are very few probes that can be effectively used to detect mitochondrial deoxyribonucleic acid (mtDNA).
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité