MitoROS Brite™ 570 [Optimized for Detecting Reactive Oxygen Species (ROS) in Mitochondria]
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB15998EA 321 EUR InStock
AATB15998
MitoROS Brite™ 570 [Optimized for Detecting Reactive Oxygen Species (ROS) in Mitochondria]
MitoROS Brite™ 570
The cell-permeant MitoROS Brite™ 570 reagent is cell-permeable and selectively located in mitochondria.
  • Stable for 12 months
Mitochondrial ROS (mtROS or mROS) are reactive oxygen species (ROS) produced in mitochondria.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité