Nuclear Green™ Fixable DCS1 5 mM dans l'eau
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB17569EA 386 EUR InStock
AATB17569
Nuclear Green™ Fixable DCS1 5 mM dans l'eau
Nuclear Green™ Fixable DCS1
Nuclear Green™ Fixable DCS1 is a fluorogenic, DNA-selective and cell-impermeant dye for analyzing DNA content in dead, fixed or apoptotic cells.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité