Nuclear Violet™ DCS1 5 mM dans le DMSO
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB17549EA 132 EUR InStock
AATB17549
Nuclear Violet™ DCS1 5 mM dans le DMSO
Nuclear Violet™ DCS1
Our Nuclear Violet™ DCS1 is a fluorogenic, DNA-selective and live cell-impermeant dye for analyzing DNA content in dead or fixed cells.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité