PE-iFluor® 594 tandem
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB2600EA 272 EUR InStock
AATB2600
PE-iFluor® 594 tandem
PE-iFluor® 594
PE-iFluor® 594 is a superior replacement to the commonly used PE-Texas Red tandem with significantly improved FRET efficiency and signal/background ratio.
  • Stable for 6 months
Tandem dyes are a unique class of fluorescent molecules that consist of two different covalently linked fluorophores.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité