Propidium iodure 1 mg/ml en solution aqueuse
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: 3,8-Diamino-5-[3-(diethylmethylammonio)propyl]-6-phenylphenanthridinium diiodide, PI, 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 3,8-Diamino-5-(3-diethylaminopropyl)-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide
17586 17585
AATB17586EA 135 EUR InStock
AATB17586 AATB17585
Propidium iodure 1 mg/ml en solution aqueuse
Propidium iodure
Propidium iodide (PI) is a red-fluorescent dye widely used for staining and identifying dead cell populations in flow cytometry and fluorescence microscopy.
  • Stable for 6 months
PCR (polymerase chain reaction) is a laboratory technique used to amplify DNA (deoxyribonucleic acid) segments.
Attention: For Research Use Only
Formule: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011921
Numéro CAS: 25535-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité