Protonex™ Green 500 PEG12 maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB21224EA 260 EUR InStock
AATB21224
Protonex™ Green 500 PEG12 maleimide
Protonex™ Green 500 PEG12 maleimide
Protonex™ Green 500 PEG12 maleimide is a thiol-reactive, pH-sensitive fluorophore specifically designed for developing pH-responsive bioconjugates to investigate processes such as antibody internalization, endocytosis, and phagocytosis in live cells.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité