Protonex™ Lyso-Red 670
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB21241EA 394 EUR InStock
AATB21241
Protonex™ Lyso-Red 670
Protonex™ Lyso-Red 670
Lysosomes are membrane-bound organelles containing acid hydrolases that break down biomolecules in an acidic environment (pH 4.5-4.8).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité