Protonex™ Green 500-Latex bead conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB21223EA 446 EUR InStock
AATB21223
Protonex™ Green 500-Latex bead conjugate
Protonex™ Green 500-Latex bead
Protonex™ Green 500-Latex Bead Conjugates exhibit distinctive pH-dependent fluorescence characteristics, becoming significantly more fluorescent in acidic conditions, unlike most conventional fluorescent dyes that increase in fluorescence at higher pH levels.
  • Stable for 12-months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité