Psoralen-PEG3-Biotin
Fournisseur: AAT BIOQUEST
39050 39051
AATB39050EA 133 EUR InStock
AATB39050 AATB39051
Psoralen-PEG3-Biotin
Psoralen-PEG3-Biotin
Psoralen-PEG3-Biotin is a photoactivatable reagent for biotinylating DNA or RNA.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité