QXY7 acid [equivalent to QSY-7 acid]
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB2037EA 272 EUR InStock
AATB2037
QXY7 acid [equivalent to QSY-7 acid]
QXY7 acid
QXY7 is the same molecule to QSY-7 acid (ThermoFisher).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité