Rapamycin-LC-Fluorescein
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB36706EA 386 EUR InStock
AATB36706
Rapamycin-LC-Fluorescein
Rapamycin-LC-Fluorescein
Rapamycin-LC-Fluorescein is an excellent fluorescent probe to characterize FK506-binding proteins by fluorescence polarization.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité