Cal-590L®/Cy5-Dextran conjugate, M.W. 10000, RatioWorks™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB20527EA 675 EUR InStock
AATB20527
Cal-590L®/Cy5-Dextran conjugate, M.W. 10000, RatioWorks™
Cal-590L®/Cy5-Dextran
RatioWorks™ Cal-590L/Cy5-Dextran Conjugate carries a calcium-independent Cy5 fluorphore as a reference color for radiometric measurements.
  • Stable for 12 months
Calcium measurement is critical for numerous biological investigations.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité