iFluor® 488 styramide, ReadiCleave™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB45500EA 647 EUR InStock
AATB45500
iFluor® 488 styramide, ReadiCleave™
iFluor® 488 styramide
Power Styramide™ Signal Amplification (PSA) system is one of the most sensitive fluorescence imaging methods that can detect extremely low-abundance targets in cells and tissues with improved fluorescence signal 10-50 times higher than the commonly used tyramide (TSA) reagents.
  • Stable for 24 months
AAT Bioquest’s ReadiCleave™ linkers enable fluorescent tags conjugated to a biological target from which the added fluorescent tag can be removed when needed.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité