ROXtra AML-NHS ester, ReadiCleave™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB7002EA 551 EUR InStock
AATB7002
ROXtra AML-NHS ester, ReadiCleave™
ROXtra AML-NHS ester
ReadiCleave™ AML ROXtra contains an azidomethyl linker that can be cleaved with TCEP to remove the ROXtra fluorophore from the target molecule.
  • Stable for 12 months
AAT Bioquest’s ReadiCleave™ linkers enable fluorescent tags conjugated to a biological target from which the added fluorescent tag can be removed when needed.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité