Psoralen-A17-Biotin, ReadiLink™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
39052 39053
AATB39052EA 168 EUR InStock
AATB39052 AATB39053
Psoralen-A17-Biotin, ReadiLink™
Psoralen-A17-Biotin
ReadiLink™ Psoralen-A17-Biotin is a photoactivatable reagent for biotinylating DNA or RNA.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité