Rhod-4™ alkyne
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB21126EA 660 EUR InStock
AATB21126
Rhod-4™ alkyne
Rhod-4™ alkyne
Rhod-4™ alkyne is an excellent building block that can be readily used to prepare a calcium-sensitive bioconjugate for monitoring calcium change spatially for a specific target.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité