Rhod-4™ amine
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB21124EA 660 EUR InStock
AATB21124
Rhod-4™ amine
Rhod-4™ amine
Rhod-4™ amine is an excellent building block that can be readily used to prepare a calcium-sensitive bioconjugate for monitoring calcium change spatially for a specific target.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité