SoNa™ 520
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21321 21320
AATB21321EA 410 EUR InStock
AATB21321 AATB21320
SoNa™ 520
SoNa™ 520
SoNa™ 520 is a new sodium-sensitive fluorescent indicator dye used to detect sodium levels in cells and other biological samples.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité