5.1WS amine [TQ5.1WS amine], Tide Quencher™
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB2074EA 297 EUR InStock
AATB2074
5.1WS amine [TQ5.1WS amine], Tide Quencher™
5.1WS amine [TQ5.1WS amine]
Tide Quencher™ 5.1WS (TQ5.1WS) is a non-fluorescent molecule designed to efficiently quench the fluorescence of common NIR fluorophores such as Cy5, Cy5.5, Alexa Fluor® 647, Alexa Fluor® 647, iFluor® 647 and iFluor® 680.
  • Stable for 12 months
  • Optimized for FRET applications
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité