8 CPG [TQ8 CPG], Tide Quencher™ 1000 Å
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB2133EA 264 EUR InStock
AATB2133
8 CPG [TQ8 CPG], Tide Quencher™ 1000 Å
8 CPG [TQ8 CPG]
Tide Quencher™ 8 (TQ8) is a non-fluorescent molecule designed to efficiently quench the fluorescence of IR fluorophores such as ICG, iFluor® 820, iFluor® 840 and iFluor® 860.
  • Stable for 12 months
  • Optimized for FRET applications
Quality tested in-house
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité