XFD514 tyramide
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB11071EA 272 EUR InStock
AATB11071
XFD514 tyramide
XFD514 tyramide
XFD 514 tyramide contains the Alexa Fluor® 514 fluorophore that can be readily detected with the standard rhodamine 6G filter set (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Stable for 12 months
Tyramide signal amplification (TSA) has proven to be a particularly versatile and powerful enzyme amplification technique with improved assay sensitivity.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité