XFD568 NHS Ester [Same Structure to Alexa Fluor™ 568 NHS ester]
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB71907EA 1050 EUR InStock
AATB71907
XFD568 NHS Ester [Same Structure to Alexa Fluor™ 568 NHS ester]
XFD568 NHS Ester
XFD568 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 568 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
MW: 791,8 g/mol
Numéro CAS: 247145-38-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité