XFD647 NHS ester [Same Structure to Alexa Fluor™ 647 NHS ester]
Fournisseur: AAT BIOQUEST
71909 1833
AATB71909EA 1100 EUR InStock
AATB71909 AATB1833
XFD647 NHS ester [Same Structure to Alexa Fluor™ 647 NHS ester]
XFD647 NHS ester
XFD647 is manufactured by AAT Bioquest, and it has the same chemical structure of Alexa Fluor® 647 (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité