Xylazine NHS ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB50610EA 1250 EUR InStock
AATB50610
Xylazine NHS ester
Xylazine NHS ester
Xylazine NHS ester is an excellent amino-reactive building block for developing assays and tests for detecting Xylazine.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité