Xylazine-KLH
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB50621EA 1250 EUR InStock
AATB50621
Xylazine-KLH
Xylazine-KLH
Xylazine-KLH conjugate is an excellent antigen for developing anti-Xylazine antibodies for ELISA-based assays and tests for detecting Xylazine.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité