Z-VEID-aminoluciferin
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
AATB13216EA 1200 EUR InStock
AATB13216
Z-VEID-aminoluciferin
Z-VEID-aminoluciferin
Z-VEID-aminoluciferin is a luminogenic substrate that measures caspase-6 activity in apoptotic cells.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité