Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (trFluor™ Tb)

Fournisseur: AAT BIOQUEST
16669 16821
AATB16669EA 464 EUR InStock
AATB16669 AATB16821
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (trFluor™ Tb)
Anticorps
Many biological compounds present in cells, serum or other biological fluids are naturally fluorescent, and thus the use of conventional, prompt fluorophores leads to serious limitations in assay sensitivity due to the high background caused by the autofluorescence of the biological molecules to be assayed.

  • Purified and quality-tested for consistent results
  • Suitable for multiple applications
  • Purified through affinity chromatography

This trFluor™ Tb goat anti-rabbit IgG (H+L) conjugate is commonly used as a second step reagent for indirect immunofluorescent staining, when used in conjunction with primary antibodies.

Attention: Research use only.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: trFluor™ Tb
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité