Anti-IgG Mouse Polyclonal Antibody (trFluor™ Tb)
Fournisseur: AAT Bioquest
AATB16756EA 2930 EUR InStock
AATB16756
Anti-IgG Mouse Polyclonal Antibody (trFluor™ Tb)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: trFluor™ Tb
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG (H, L)
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité