TAQuest™ FAST qPCR Master Mix with Helixyte™ Green *No ROX*
Fournisseur: AAT Bioquest
TAQuest™ FAST
AATB17276EA 266 EUR InStock
AATB17276 AATB17277
TAQuest™ FAST qPCR Master Mix with Helixyte™ Green *No ROX*
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
TAQuest™ FAST qPCR Master mix with Helixyte™ green is a ready-to-use 2X solution optimised for qPCR and two-step RT-qPCR.
  • Simple and robust protocol
  • The optimised composition ensures PCR specificity and sensitivity with all sample types such as genomic, plasmid, viral and cDNA templates
The Helixyte green intercalating dye allows rapid DNA detection and analysis without using sequence-specific probes.
Attention: Master mix is stable for 12 months when stored frozen (<−15 °C) with minimised light exposure.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité