TAQuest™ FAST qPCR Master Mix with Helixyte™ Green *High ROX*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
17280 17281
AATB17280EA 277 EUR InStock
AATB17280 AATB17281
TAQuest™ FAST qPCR Master Mix with Helixyte™ Green *High ROX*
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
TAQuest™ FAST qPCR Master mix with Helixyte™ green is a ready-to-use 2X solution optimised for qPCR and two-step RT-qPCR.
  • Simple and robust protocol
  • The optimised composition ensures PCR specificity and sensitivity with all sample types such as genomic, plasmid, viral and cDNA templates
The Helixyte green intercalating dye allows rapid DNA detection and analysis without using sequence-specific probes.
Attention: Master mix is stable for 12 months when stored frozen (<−15 °C) with minimised light exposure.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité