TAQuest™ qPCR Master Mix for TaqMan Probes *Low ROX*
Fournisseur: AAT Bioquest
TAQuest™
AATB17284EA 132 EUR InStock
AATB17284 AATB17285
TAQuest™ qPCR Master Mix for TaqMan Probes *Low ROX*
Réactifs pour acides nucléiques qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
TAQuest™ qPCR Master mix for TaqMan probes is a ready-to-use 2X solution optimised for qPCR and two-step RT-qPCR compatible with TaqMan gene expression assays.
  • Simple and robust protocol
  • The optimised composition ensures PCR specificity and sensitivity with all sample types such as genomic, plasmid, viral and cDNA templates
TAQuest™ qPCR Master mix for TaqMan probes has been designed to be used for duplex reactions using internal positive controls.
Attention: Master mix is stable for 12 months when stored frozen (<−15 °C) with minimised light exposure.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité