Aniline ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
21424.230EA 16.8 EUR InStock
21424.230 21424.290
Aniline ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Aniline
* material may darken during storage with no loss in purity
Formule: C₆H₅NH₂
Point d'ébullition: 184 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6,2 °C
Densité: 1.019 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007629
Numéro CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
ONU: 1547
ADR: 6.1,II
ATTEINDRE: 01-2119451454-41
Merck Index: 13,00661
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to dark-brownish / yellow liquid
Assay (GC) min. 99.0%
Water max. 0.2%
Ash content max. 0.02%
Density (20°C) 1.020 - 1.025
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité