Aniline ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Danger
Synonyms: AminobenzènePhénylamine
VWRC21425.290EA 0 EUR InStock
VWRC21425.290 VWRC21425.230
Aniline ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Aniline
* material may darken during storage with no loss in purity
Formule: C₆H₅NH₂
MW: 93,13 g/mol
Point d'ébullition: 184 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –6,2 °C
Densité: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007629
Numéro CAS: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
ONU: 1547
ADR: 6.1,II
ATTEINDRE: 01-2119451454-41
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance colorless to dark-brownish / yellow liquid
Assay (GC) min. 99.5%
Water max. 0.2%
Residue after ignition max. 0.005%
Hydrocarbons Passes Test
Nitrobenzene (C6H5NO2) max. 0.003%
Copper (Cu) max. 0.5 ppm
Iron (Fe) max. 1 ppm
Lead (Pb) max. 1 ppm
Density (20°C) 1.021 - 1.023
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité