Supelco® Organic Reference Standard, 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Fournisseur: Merck
94056-100MGEA 39.6 EUR InStock
94056-100MG
Supelco® Organic Reference Standard, 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Étalons Étalons organiques
The 135-Tri-tert-butylbenzene may find the following uses:
  • The qualitative study of pyrolytic product vapor of Helianthus annuus stems using pyrolysis–gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC/MS)
  • Gas-phase synthesis and Fourier-transform ion cyclotron resonance (FT/ICR) mass spectrometric characterisation of sandwich complexes of Sc+, Y+, and lanthanide ions with 1,3,5 -tri-tert-butylbenzene
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité