Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix C14 - C22
Fournisseur: Merck
CRM18917EA 67.5 EUR InStock
CRM18917
Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix C14 - C22
Étalons Étalons organiques
This certified reference material is useful for determining relative retention times and approximating response factors.
Attention: P273 - P501
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité