Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix RM-2
Fournisseur: Merck
TraceCERT®
O7131-1AMPEA 57.8 EUR InStock
O7131-1AMP
Supelco® Organic Reference Standard, F.A.M.E. Mix RM-2
Étalons Étalons organiques
Palmitic acid methyl ester (C16:0) 7,0% Stearic acid methyl ester (C18:0) 5,0% Oleic acid methyl ester (C18:1cis-9) 18,0% Linoleic acid methyl ester (C18:2cis-912) 36,0% Linolenic acid methyl ester (C18:3cis-91215) 34,0%.
  • GHS signal: GHS05
Attention: P273 - P501
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité