L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cryogenic Labels for Inkjet Printers (A4 Size)
Fournisseur: GA
A4CIJS-32WH
GAINA4CIJS-32WHEA 82.2 EUR InStock
GAINA4CIJS-32WH
Cryogenic Labels for Inkjet Printers (A4 Size)
Étiquettes
Cryogenic inkjet labels, provided in A4 sheet format, for printing with most standard desktop inkjet printers. Perfect for identifying cryo vials, tubes, bags, and boxes destined for cryogenic storage in liquid nitrogen tanks (–196 °C) and lab freezers (–80 °C).
  • Temperature range: –196 to +121 °C
  • Resist extreme cryogenic and deep-freeze temperatures in a liquid phase and vapor phase Liquid Nitrogen
  • Print eye-catching color logos, graphics, images, and data
  • Resists wiping with ethanol and surface sanitising wipes
  • Requires zero cure time; can be immersed in
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité